Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 98,5-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
0232-500GEA 68.8 EUR
0232-500G
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 98,5-102% ACS
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium
Chloride
Copper
Ferrous Iron
Insolubles
Magnesium
Nitrate
Potassium
Purity
Sodium
Zinc