TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) ≥99,5%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
0234-1KGEA 334 EUR
0234-1KG 0234-500G 0234-12KG 0234-5KG
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) ≥99,5%, ultrarein
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012590
CAS-Nummer: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Magnesium