Kaliumpermanganat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Permanganic acid potassium salt

0237.0250EA 56 EUR
0237.0250 0237.1000
Kaliumpermanganat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158.03 g/mol
Schmelzpunkt: > 240 °C
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.2 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR