Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat
0240-5GEA
0
EUR
0240-5G
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat ACS
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Insoluble in Ether 0.1%. Purity (Au) 49.0%
Standards: ACS Grade: Materials conforming with the specifications and procedures outlined in American Chemical Society Specifications, 9th Edition, 2000.
Formel:
HAuCl₄·3H₂O Molecular Weight: 393.83 g/mol Schmelzpunkt: 30 Dichte: 3.9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149904 CAS-Nummer: 16961-25-4 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Alkalien & andere Metalle | < 0,2% |
Unlöslich in Ether | ≤ 0,1% |
Reinheit (Au) | ≥ 49% |