Ethylmethylketon, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

02469-5ML
02469-5MLEA 131 EUR
02469-5ML
Ethylmethylketon, Supelco®
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Siedepunkt: 79,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6af831572933510ffa2392677072474bdcc88d5f&vid=b0e1bfab7e39ae354c977ecda80f3039acc8f251&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR