2-Hexanon, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methyl-butylketon, Butyl-methylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

02473-5ML
02473-5MLEA 192 EUR
02473-5ML
2-Hexanon, Supelco®
2-Hexanon
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 127
Schmelzpunkt: –56.9 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009482
CAS-Nummer: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,06060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b066f691fd8a40316d77db9ca2bcbf4792fc5200&vid=1d96a7b3201c631181de7b917d582f7926d6b872&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR