4-Methyl-2-pentanon, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

02474-5ML
02474-5MLEA 206 EUR
02474-5ML
4-Methyl-2-pentanon, Supelco®
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Siedepunkt: 117,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85916031ef79ba363767f33ce00e08066193b9a8&vid=1cbca16dd73a6d71cdd3f25a884c10ebcdb4feec&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR