2-Heptanon, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02476-1ML
02476-1MLEA 81.4 EUR
02476-1ML
2-Heptanon, Supelco®
2-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 150
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0.8111 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009513
CAS-Nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04683
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d2c208d2bc918d894235d8ea8280c79cf6822c5&vid=4cc42ebe1e55429eb4a2a612c8ba49f0757fed82&prid=web&clid=SAPDAM