Mangan(II)sulfat Monohydrat, Reagenzqualität

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Mangansulfat Monohydrat

0248-500GEA 130 EUR
0248-500G
Mangan(II)sulfat Monohydrat, Reagenzqualität
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
Molecular Weight: 169.02 g/mol
Schmelzpunkt: 700
Dichte: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Heavy Metals (as Pb) <0.05%
Insolubles <0.08%
Purity >98%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR