Pyridin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02486-1ML
02486-1MLEA 46.3 EUR
02486-1ML
Pyridin, Supelco®
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8975fe7b17ff5ccac3461ac47553af20f44756f&vid=0e6ca2ac002c180adb9f123a666d8f8ad7874da0&prid=web&clid=SAPDAM