Chloroform stabilisiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02487-5ML
02487-5MLEA 171 EUR
02487-5ML
Chloroform stabilisiert, Supelco®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61.7
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce0c94578071018b29f5b3ea36ad46b2ccb3c9b&vid=b18648d677a146979fa0cce55e4d5a942140206e&prid=web&clid=SAPDAM