2-Chlorpropan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: iso-Propylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02489-5ML
02489-5MLEA 170 EUR
02489-5ML
2-Chlorpropan, Supelco®
2-Chlorpropan
Formel: C₃H₇Cl
Molecular Weight: 78,54 g/mol
Siedepunkt: 35,74 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000867
CAS-Nummer: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
UN: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f992dfcf7deb09ed142b3ff899b5c7395802d046&vid=521d9d47706778f5174781b6a8e5dbe04427a06e&prid=web&clid=SAPDAM