2-Ethylcapronsäure, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Ethylhexansäure, Heptan-3-carbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

02529-1ML-F 02529-5ML-F
02529-1ML-FEA 36.3 EUR
02529-1ML-F 02529-5ML-F
2-Ethylcapronsäure, Supelco®
2-Ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144.21 g/mol
Siedepunkt: 228
Schmelzpunkt: –82.8 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 114
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3998214637df3cc563273963c45633fd8e417b77&vid=2a573a98bfc76ba67ffa982f5c6f98a998ee6d08&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR