4-(Dimethylamino)benzaldehyd, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02560-500ML
02560-500MLEA 299 EUR
02560-500ML
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, Supelco®
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72 °C
Dichte: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac95b977bd89a4d2be64f1752a40d0509b4dc467&vid=e82ac1f1cec69908fe8e6c5d14e2e866eac4bb35&prid=web&clid=SAPDAM