1,1-Dichlorethylen, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02574-1ML
02574-5ML
02574-1MLEA
52.1
EUR
02574-1ML
02574-5ML
1,1-Dichlorethylen, Supelco®
1,1-Dichlorethylen
Formel:
C₂H₂Cl₂ Siedepunkt: 31,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –122 °C Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –25 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011653 CAS-Nummer: 75-35-4 EINECS: 200-864-0 UN: 1303 ADR: 3,I Merck Index: 12,10134 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...