Dichlormethan, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02575-5ML
02575-5MLEA
175
EUR
02575-5ML
Dichlormethan, Supelco®
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...