1,2-Dichlorpropan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02577-1ML
02577-1MLEA 50 EUR
02577-1ML
1,2-Dichlorpropan, Supelco®
1,2-Dichlorpropan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000868
CAS-Nummer: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68aa2c1593fbab47859c4964daf641de70f62897&vid=603b8142bb9de90fe812f56658bc4e5b34b6761c&prid=web&clid=SAPDAM