(±)-Epichlorhydrin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, 2,3-Epoxypropylchlorid, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, 2-Chlormethyloxiran, (±)-Glycerolepichlorhydrin, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02578-1ML
02578-1MLEA 54.2 EUR
02578-1ML
(±)-Epichlorhydrin, Supelco®
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
Molecular Weight: 92,52 g/mol
Siedepunkt: 117,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57,2 °C
Dichte: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005132
CAS-Nummer: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00180591617306e437e8d77fda19df33a9e76cd0&vid=6e2419a3c00a572aa2d640c601bfe8286f71d90f&prid=web&clid=SAPDAM