Tetrachlormethan, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

02671-1ML 02671-5ML
02671-1MLEA 37.9 EUR
02671-1ML 02671-5ML
Tetrachlormethan, Supelco®
Tetrachlormethan
Formel: CCl₄
Siedepunkt: 76,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,5942 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 56-23-5
EINECS: 200-262-8
UN: 1846
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=654d70170d29640489b9598785b57872e92c1df0&vid=06606ed5637724de149a11cdb03c11ef06aa115e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR