Creatinphosphat Dinatriumsalz ≥97%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Sodium creatine phosphate dibasic, N-Methyl-N-(N-phosphonocarbamimidoyl)glycine, disodium salt, Sodium creatine phosphate, Phosphocreatine disodium salt
0271-25GEA 0 EUR
0271-25G
Creatinphosphat Dinatriumsalz ≥97%, hochrein
Creatinphosphat Dinatriumsalz
Formel: C₄H₈N₃O₅P·2Na
Molecular Weight: 255,077 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00014351
CAS-Nummer: 922-32-7
EINECS: 213-074-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
ATP ≤ 0,002 %
Anorganisches Phosphat ≤ 0,5 %
Reinheit (enzymatisch) > 97 %
Wasser (KF) 20 - 24 %