tri-Natriumcitrat Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
0280.1000EA
123.59
EUR
0280.1000
0280.0500
0280.5000
tri-Natriumcitrat Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Schmelzpunkt: 150 °C Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.0 % |
Calcium (Ca) | max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.0 |
Sulfate (SO4) | max. 0.002 % |
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |