Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,4% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
0281-25GEA 404 EUR
0281-25G
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,4% für die Biotechnologie
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
An excellent reagent for maintaining SH groups in reduced state; quantitatively reduces disulfides. DTT is effective in sample buffers for reducing protein disulfide bonds prior to SDS-PAGE.
DTT can also be used for reducing the disulfide bridge of the cross-linker N,N′-bis(acryloyl)cystamine to break apart the matrix of a polyacrylamide gel.
It is less pungent and is less toxic than 2-mercaptoethanol. Typically, a seven-fold lower concentration of DTT (100 mM) is needed than is used for 2-mercaptoethanol (5% v/v, 700 mM).
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: < 125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: >110 °C (offener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@283nm (0.02M, Wasser) ≤ 0,05
DNasen Keine nachgewiesen
Trocknungsverlust < 0,5 %
Schmelzpunkt 39 - 43 °C
Oxidierted DTT < 0,5 %
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit (-SH Gehalt) > 99,4 %
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (5%, Wasser) Entspricht