Magnesiumchlorid Hexahydrat 99-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
0288-1KGEA 148 EUR
0288-1KG 0288-100G 0288-500G
Magnesiumchlorid Hexahydrat 99-102% ACS
Formel: MgCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium
Barium
Calcium
Heavy Metals (as Pb)
Insolubles
Iron
Manganese
Nitrate
Phosphate
Potassium
Purity
Sodium
Strontium
Sulphate