Bismut(III)carbonat basisch Blend ZS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Dibismutcarbonatdioxid, Bismutsubcarbonat, Bismutcarbonatoxid
0288-24EA 0 EUR
0288-24
Bismut(III)carbonat basisch Blend ZS, Macron Fine Chemicals™
Bismut(III)carbonat basisch
Bismuth Subcarbonate
Formel: (BiO)₂CO₃
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323 °C
Dichte: 6,86 kg/L
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010877
CAS-Nummer: 5892-10-4
EINECS: 215-185-5
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (white to off-white powder) Passes Test
pH 5.0 - 8.5
Identification (Zinc Stearate) Passes Test
Loss on Ignition, For Information Only For Information Only
Bismuth Assay, For Information Only
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs