Natriumiodid, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
0293.5000EA 988.72 EUR
0293.5000
Natriumiodid, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumiodid
Formel: NaI
Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 662 °C
Dichte: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (dried basis) min. 99.0 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.005 %
Iodate (IO3) max. 4 ppm
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.5
Phosphate (PO4) max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 150 ppm