Ammoniumcarbonat, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz

0305-1KGEA 137 EUR
0305-1KG
Ammoniumcarbonat, ultrarein
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Formel: (NH₄)₂CO₃
Molecular Weight: 96,09 g/mol
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010890
CAS-Nummer: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (NH3) >30%
Chloride <0.0005%
Heavy Metals (as Pb) <0.0005%
Insolubles <0.005%
Iron <0.0005%
Non-volatile Matter <0.01%
Sulphur Compounds <0.002%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR