tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Achtung

Synonyme: Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat

0307.1000EA 52.54 EUR
0307.1000
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Molecular Weight: 380,12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼75 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Meets ACS Specifications
Assay 98.0 - 102.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Excess Alkali (as NaOH) max. 2.5 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR