Ethylbenzol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

03079-10ML 03079-5ML
03079-10MLEA 209 EUR
03079-10ML 03079-5ML
Ethylbenzol, Supelco®
Ethylbenzol
Formel: C₈H₁₀
Siedepunkt: 136,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011647
CAS-Nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ac3046b81bdbd6f0adb13951d1ad2147b36340&vid=f3c9924dc516db29da4ce5839e7f41dbe57e9baf&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR