tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
0308.1000EA 31.7 EUR
0308.1000 0308.9025BB
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Schmelzpunkt: ∼75 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 98 %