Bromphenolblau Natriumsalz ACS
Lieferant: VWR Chemicals
0312-100GEA 286 EUR
0312-100G
Bromphenolblau Natriumsalz ACS
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013793
CAS-Nummer: 62625-28-9
EINECS: 252-170-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Clarity of Solution