Diethylenglycol, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,2'-Dihydroxidiethylether, 2,2'-Oxydiethanol, Diglycol, Digol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
03128-5ML-F
03128-5ML-FEA 198 EUR
03128-5ML-F
Diethylenglycol, Supelco®
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 106,12 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 123 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bc6c756259a79ee0db81165444e54896296f67e&vid=04c3696cba0644d3c4a9471ff7aef6c7cb9d6a6b&prid=web&clid=SAPDAM