Natriumthiosulfat Pentahydrat, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Fixiersalz
0319.1000EA
67.9
EUR
0319.1000
Natriumthiosulfat Pentahydrat, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O Molecular Weight: 248,19 g/mol Schmelzpunkt: 48 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149186 CAS-Nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.5 - 101.0 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrogen Compounds (as N) | max. 0.002 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 6.0 - 8.4 |
Sulfate and Sulfite (as SO4) | max. 0.1 % |
Sulfide (S) | max. 1 ppm |