EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) freie Säure ≥99,5%, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Kestranal® A, Edetinsäure, Idranal® II

0322-1KGEA 437 EUR
0322-1KG 0322-500G
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) freie Säure ≥99,5%, ultrarein
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)

Calcium chelator used to eliminate inhibition of enzyme catalysed reactions due to traces of heavy metals.

Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292.25 g/mol
Siedepunkt: 614
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,001%
Unlösliche Bestandteile (5%, 1N NaOH) Entspricht
Eisen ≤ 0,005%
Magnesium ≤ 0,0005%
Nitrilotriessigsäure ≤ 0,1%
pH (5%, Wasser)@25°C 2,5 - 3,5
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 99,5%
Glührückstand ≤ 0,2%
RNasen Keine nachgewiesen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR