Kieselsäure Hydrat (≥84% SiO₂), Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
0324-01EA 385.46 EUR
0324-01
Kieselsäure Hydrat (≥84% SiO₂), Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Kieselsäure Hydrat
Formel: SiO₂·xH₂O
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,10 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054122
CAS-Nummer: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥84%
Assay (as SiO₂) ≥84 %
Nonvolatile with HF ≤0.4 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.007 %
Loss on Ignition (as H₂O) ≤16 %