Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT), ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

0329-1GEA 224 EUR
0329-1G 0329-500MG
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT), ultrarein
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012159
CAS-Nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Em (Lambda Max, Methanol) >54000
Lambda Max (Methanol) 255 – 260 nm
Loss on Drying <10.0%
Solubility (1%, Water) Pass


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR