Ammoniumsulfat 6% (w/v) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
0333-07EA 0 EUR
0333-07
Ammoniumsulfat 6% (w/v) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Molecular Weight: 132,14 g/mol
Dichte: 1,72 g/cm³
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.9 - 6.1%
Appearance Passes Test
Assay ((NH₄)₂SO₄) (by formol method) 5.9 - 6.1 %
pH ("As Is" basis) 5.0 - 6.0