D(+)-Saccharose ≥99,9%, ultrarein DNAse-, RNAse-frei
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Haushaltszucker, D(+)-Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid, Sucrose, Kristallzucker
0335-1KGEA
141
EUR
0335-1KG
0335-5KG
0335-500G
0335-10KG
0335-12KG
0335-2.5KG
0335-50KG
D(+)-Saccharose ≥99,9%, ultrarein DNAse-, RNAse-frei
D(+)-Saccharose
Gebräuchliches Routinereagenz für Nukleinsäuretechniken (Gradientenzentrifugation) und Elektrophoresefarbstoffe
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molecular Weight: 342.3 g/mol Schmelzpunkt: 169…170 °C Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Chlorid | ≤ 0,005% |
DNasen | Keine nachgewiesen |
Glukose | ≤ 0,1% |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,0005% |
Unlösliche Bestandteile | ≤ 0,005% |
Invertzucker | ≤ 0,1% |
Eisen | ≤ 0,0005% |
Trocknungsverlust | ≤ 0,03% |
Proteasen | Keine nachgewiesen |
Reinheit | ≥ 99,9% |
RNasen | Keine nachgewiesen |
Löslichkeit (10%, Wasser) | Entspricht |
Spezifische Rotation | 66,3° - 66,8 ° |
Sulfat | ≤ 0,005% |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...