Diethylenglycolmonobutylether, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
03351-1L
03351-1LEA 221 EUR
03351-1L
Diethylenglycolmonobutylether, Supelco®
Diethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 230,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002881
CAS-Nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef2da9218471b621f107f15abb0b7b056aabe4a&vid=11e639613442c53af0a2eb58df17a9926a407532&prid=web&clid=SAPDAM