di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
0343.1000EA
95.41
EUR
0343.1000
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel:
Na₂HPO₄·2H₂O |
MDL:
MFCD00149182 CAS-Nummer: 10028-24-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
pH of 0.1 M Solution at 25°C | 9.0 - 9.5 |
Sulfate (SO4) | max. 0.005 % |