Natriumhydroxid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
0348.9025EA
634.11
EUR
0348.9025
0348.1000
0348.5000
Natriumhydroxid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 323 °C Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | min. 97.0 % |
Calcium (Ca) | max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | max. 0.005 % |
Potassium (K) | max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | max. 0.002 % |
Heavy Metals (as Ag) | max. 0.001 % |
Sodium Carbonate (Na2CO3) | max. 1.0 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Iron (Fe) | max. 3 |
Mercury (Hg) | max. 0.1 |
Nickel (Ni) | max. 5 |
Nitrogen Compounds (as N) | max. 3 |
Phosphate (PO4) | max. 2 |
Sulfate (SO4) | max. 5 |