L(+)-Milchsäure 85-90% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
0349-4LEA 1080 EUR
0349-4L
L(+)-Milchsäure 85-90% ACS
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (20 hPa)
Schmelzpunkt: 16,8 °C
Dichte: 1,357 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 209-954-4
Merck Index: 13,05351
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chloride < 0,001%
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0,0005%
Iron ≤ 0,0005%
Purity 85 - 90%
Residue on Ignition ≤ 0,02%
Substances Darkened by H2SO4 Pass
Sulphate ≤ 0,002%