Sulfanilsäure, wasserfrei 98,0-102,0%, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
0354-01EA
0
EUR
0354-01
Sulfanilsäure, wasserfrei 98,0-102,0%, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sulfanilsäure
For nitrogen dioxide determination (ASTM D-1607).
- Lot analysis on label
Formel:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 279 °C Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007886 CAS-Nummer: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 13,09012 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 98.0 - 102.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.010% |
Assay (4-NH₂C₆H₄SO₃H) | 98.0 - 102.0 % |
Residue after Ignition | ≤ 0.010 % |
Insoluble in Na₂CO₃ Solution | ≤ 0.01 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Suitability for Nitrogen Dioxide Determination (ASTM D-1607) | Passes Test |
Nitrite (NO₂) | ≤ 0.5 ppm |