Kieselgel FIA, acc. DIN 51791, hochrein, Supelco®

Lieferant: Merck

03561-250G
03561-250GEA 564 EUR
03561-250G
Kieselgel FIA, acc. DIN 51791, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64382695d5cf4c12157b65e22ca1abe3c9008333&vid=ff2b888a09dd1553daf1a55e5dbb135cc82b37a6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR