Zinkacetat Dihydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Achtung

Synonyme: Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat

0357.0500EA 65.24 EUR
0357.0500
Zinkacetat Dihydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Molecular Weight: 219,51 g/mol
Schmelzpunkt: 237 °C
Dichte: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Exceeds ACS Specifications
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.05 %
Lead (Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 7.0
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR