Natriumacetat Trihydrat, BAKER ANALYZED® für die HPLC, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
0393.1000EA 162.3 EUR
0393.1000
Natriumacetat Trihydrat, BAKER ANALYZED® für die HPLC, J.T.Baker®
Natriumacetat Trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Molecular Weight: 136,08 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM