Methylenblau konzentrierte Lösung (Ehrlich) für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid, Methylthioniniumchlorid
03978-250ML
03978-250MLEA 41.3 EUR
03978-250ML
Methylenblau konzentrierte Lösung (Ehrlich) für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Methylenblau
Solution, for microscopy, concentrate according to Ehrlich, concentrated, aqueous solution (Methylene blue stain; Ehrlich's reagent III; Loeffler's Methylene Blue)
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Molecular Weight: 319,86 g/mol
MDL: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4