N-Fmoc-β-alanin
Lieferant: NOVABIOCHEM
Synonyme:
Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
8.52024.0025
8.52024.0005
04-12-1044-25EA
195
EUR
04-12-1044-25
04-12-1044-5
N-Fmoc-β-alanin
N-Fmoc-β-alanin
Formel:
C₁₈H₁₇NO₄ Molecular Weight: 311.3 g/mol |
MDL:
MFCD00063328 CAS-Nummer: 35737-10-1 |