Natriumhydroxid, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
0404.1000EA 38.4 EUR
0404.1000
Natriumhydroxid, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 97 %
Carbonate (as Na2CO3) max. 1 %
Aluminium (Al) max. 0.002 %
Chloride (Cl) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %