L(+)-Glutaminsäure 98,5-101,5, high_purity

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure, L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure, (S)-(+)-Glutaminsäure, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure, L(+)-α-Aminoglutarsäure, H-Glu-OH, L(+)-2-Aminoglutarsäure

0421-1KGEA 0 EUR
0421-1KG
L(+)-Glutaminsäure 98,5-101,5, high_purity
L(+)-Glutaminsäure

Nicht tierische Aminosäure. Polar. Sauer.

Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 325
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Schwermetalle (wie Pb) < = 0,002%
Blei <= 0,001%
Trocknungsverlust <= 0,1%
Reinheit (getrocknet) 98,5% - 101,5%
Spezifische Rotation (getrocknet) 31,5 °C - 32,5 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR