(R)-(+)-α-Liponsäure, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: (R)-5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (R)-alpha-Lipoic acid, (R)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (R)-Thioctic acid

04471-100MG
04471-100MGEA 135 EUR
04471-100MG
(R)-(+)-α-Liponsäure, Supelco®
(R)-(+)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
Molecular Weight: 206.3256 g/mol
MDL: MFCD01631142
CAS-Nummer: 1200-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06208186beae4efac7b0343b815f494935a65c47&vid=ded0bd864f8c4a3dff5d5947f695f8411ebde1ff&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR